Få mere at vide
4-HO-DPHP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-HO-DPHP |
| CAS | 114527-61-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H11 O5 P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxyphenyl Phenyl Hydrogen Phosphate, 4-Hydroxyphenyl Diphenyl Phosphate, Phosphoric Acid (4-Hydroxyphenyl)diphenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O5P/c13-10-6-8-12(9-7-10)17-18(14,15)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H,(H,14,15) |
| SMIL | Oc1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | (4-hydroxyphenyl) phenyl hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.187 |
| Vis mere |