Få mere at vide
4-Hexylresorcinol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 64°C to 67°C |
| Kogepunkt | 333°C to 335°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002284 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 4-Hexylresorcinol |