Få mere at vide
4-Hexylresorcinol, 98%
Artikelnummer. p-143095 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10674702
Brand: Thermo Scientific Acros 197920250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-77-6
Molekylær formel C12H18O2
Molekylvægt (g/mol) 194.27
MDL nummer MFCD00002284
InChI nøgle WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
SMIL CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexylresorcinol
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65.0°C to 70.0°C
Farve Orange til hvid eller pink
Kogepunkt 333.0°C to 335.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 06, II, 904
Merck Index 15, 4748
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils
Formel vægt 194.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder