Få mere at vide
4-Hexylresorcinol, 98%
Artikelnummer. 10328530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328530 100 g Glasflaske 100g
10674702 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197921000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-77-6
Molekylær formel C12H18O2
Molekylvægt (g/mol) 194.27
MDL nummer MFCD00002284
InChI nøgle WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
SMIL CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexylresorcinol
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65,0 °C til 70,0 °C
Farve Orange til hvid eller pink
Kogepunkt 333,0 °C til 335,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 06, II, 904
Merck Index 15, 4748
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/l (18 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, glycerol, ether, kloroform, acetone og vegetabilske olier
Formel vægt 194.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder