missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hexylpyridine, TRC

Artikelnummer. 30403383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403383 100 mg
30399151 500 mg
30395638 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH324960100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27876-24-0
Molekylær formel C11 H17 N
Molekylvægt (g/mol) 163.259
IUPAC navn 4-hexylpyridine
SMIL CCCCCCc1ccncc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hexylpyridine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12-10-8-11/h7-10H,2-6H2,1H3
Formel vægt 163.136
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.