Få mere at vide
4-Hexen-1-ol, predominantly trans, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400758
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400758 5 g 5g
15410758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54459.06
Request Bulk or Custom Format
4-hexen-1-ol ved reaktion med NaIO4/NaHSO3-reagens giver 2-(1-iodethyl)tetrahydrofuran. er blevet anvendt til fremstilling af hex-4-enaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-hexen-1-ol ved reaktion med NaIO4/NaHSO
3-reagens giver 2-(1-iodethyl)tetrahydrofuran. er blevet anvendt til fremstilling af hex-4-enaler.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-92-7
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009713
InChI nøgle VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
PubChem CID 641248
IUPAC navn (E)-hex-4-en-1-ol
SMIL C\C=C\CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hexen-1-ol
Navn note predominantly trans
Tæthed 0.851
Kogepunkt 159°C to 160°C
Flammepunkt 61°C (142°F)
Lineær formel CH3CH=CH(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.439
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hexen-1-ol