Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hexen-1-ol |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.8500g/mL |
| Kogepunkt | 159.0°C to 160.0°C |
| Flammepunkt | 61°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Hexen-1-ol, predominantly trans