Få mere at vide
4-Heptylphenol, TRC
Artikelnummer. 30393572
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30393572 1 g
1 options
Artikelnummer. 30393572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2858131G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Heptylphenol
CAS 1987-50-4
Molekylær formel C13 H20 O
Mængde 1 g
Synonym Phenol, 4-heptyl-, Phenol, p-heptyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Heptylphenol, 4-n-Heptylphenol, p-Heptylphenol, p-Hydroxy-n-heptylbenzene, p-Hydroxyheptylbenzene
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11,14H,2-7H2,1H3
SMIL CCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-heptylphenol
Molekylvægt (g/mol) 192.3
Formel vægt 192.1514