Få mere at vide
4-Heptanone, TRC
Artikelnummer. 30405440
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405440 10 g
30395539 5 g
30400626 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH25283010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-19-3
Molekylær formel C7 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Synonym Heptan-4-one, Butyl propyl ketone
IUPAC navn heptan-4-one
SMIL CCCC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Heptanone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 114.1045