Få mere at vide
4-Heptanone, 98%
Artikelnummer. 13478368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13478368 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10785021 5 mL Glasflaske 5ml
10264810 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478368 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146550025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-19-3
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00009403
InChI nøgle HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
IUPAC navn heptan-4-one
SMIL CCCC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Heptanone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -33.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 145.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,699
Merck Index 15,3386
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 0.73 mPa.s (20°C)
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Heptanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.