Få mere at vide
4-Heptanone, 98%
Artikelnummer. 11364719
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364719 100 mL 100ml
11424737 250 mL 250ml
11414737 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21222.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
4-Heptanon anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose såvel som i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af smagsstoffer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere bruges det i maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Heptanon anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose såvel som i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af smagsstoffer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere bruges det i maling og belægninger.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ligroin og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-19-3
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00009403
InChI nøgle HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
IUPAC navn heptan-4-one
SMIL CCCC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Heptanone
Smeltepunkt -33°C
Tæthed 0.818
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 100 mL
FN nummer UN2710
Beilstein 1699049
Merck Index 14,3345
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ligroin and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%