Få mere at vide
4-heptanol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10716201 5 mL Glasflaske 5ml
1 options
Artikelnummer. 10716201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-55-9 | C7H16O | 116.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Heptanol
Navn note 93%
CAS 589-55-9
CAS min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -41.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H16O
Lineær formel CH3(CH2)2CH(OH)C3H7
Brydningsindeks 1.4175 to 1.4215
MDL nummer MFCD00021934
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.81
Synonym 4-heptanol, dipropylcarbinol, unii-yg7b8091bp, di-n-propylcarbinol, heptanol-4, 4-heptyl alcohol, n-heptan-4-ol, acmc-209m8k, yvbculsizwmtfy-uhfffaoysa, ch3 ch2 2choh ch2 2ch3
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
InChI nøgle YVBCULSIZWMTFY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(CCC)O
IUPAC navn heptan-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 116.2
PubChem CID 11513
Formel vægt 116.2
Procent renhed 93%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Heptanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.