Få mere at vide
4-Guanidinobutansyre, TRC
Artikelnummer. 30138105
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138105 500 mg
30135154 1 g
30003734 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG825100500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 463-00-3
Molekylær formel C5 H11 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Synonym Butanoic acid, 4-[(aminoiminomethyl)amino]-, Butyric acid, 4-guanidino- (6CI,8CI), 4-[(Aminoiminomethyl)amino]butanoic acid, 4-Guanidinobutyric acid, HL 6450, N-(4-Butanoic acid)guanidine, NSC 521717, γ-Guanidinebutyric acid, γ-Guanidinobutyric acid
IUPAC navn 4-guanidinobutansyre
SMIL NC(=N)NCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Guanidinobutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
Mængde 500 mg
Formel vægt 145.0851