Få mere at vide
4-Guanidinobutanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16435576 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16435576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113286
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress 4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Guanidinobutanoic acid
Fysisk form Powder
CAS 463-00-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H11N3O2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCCNC(N)=N
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97.0%