Få mere at vide
4-Guanidinobenzoic Acid Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Guanidinobenzoic Acid Methanesulfonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2.CH4O3S/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;1-5(2,3)4/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vægt | 275.0576 |