Få mere at vide
4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/i1D,2D,3D,4D; |
| Formel vægt | 219.55 |