Få mere at vide
4-Formylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30408431
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30408431 5 g
1 options
Artikelnummer. 30408431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7009255G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 137076-22-3
Molekylær formel C11H19NO3
Mængde 5 g
Synonym 4-Formyl-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 4-Formyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Molekylvægt (g/mol) 213.27
Formel vægt 213.1365