Få mere at vide
4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427339
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427339 5 g 5g
15417339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66102.06
Request Bulk or Custom Format
Det bruges til behandling af iskæmiske kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme. Bruges også i kinesisk medicin til behandling af hovedpine og søvnløshed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i vand, ethanol eller carbinol. Uopløseligt i æter eller chloroform.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80154-34-3
Molekylær formel C13H16O7
Molekylvægt (g/mol) 284.264
MDL nummer MFCD00210992
InChI nøgle OLZAGZCCJJBKNZ-SYLRKERUSA-N
Synonym helicide, helicid, hilicidum, 4-formylphenyl beta-d-allopyranoside, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy benzaldehyde, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy benzaldehyde, 4-formylphenyl ss-d-allopyranoside, 4-beta-d-allopyranosyloxy benzaldehyde, 4-formylphenyl b-d-allopyranoside
PubChem CID 12896796
IUPAC navn 4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in water,ethanol or carbinol. Insoluble in aether or chloroform.
Optisk rotation −105° (c=0.8 in Water)
Formel vægt 284.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver