Få mere at vide
4-Formylmorpholine, 99%
Artikelnummer. 11430927
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430927 100 g 100g
11440927 500 g 500g
11450927 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23315.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
4-Formylmorpholin er meget udbredt som opløsningsmiddel og ekstraktionsmiddel til aromater. Det bruges som skrubbemiddel til sure gasser. Det anvendes til fremstilling af adeninhydrochlorid mærket med 14C , 4-(trifluormethyl)morpholin, 3-alkyl-2-chlor-5,6-dihydrobenzaldehyd og terphenyldialdehyd. Det spiller en vigtig rolle i afsvovlingen af naturgas, syntetisk gas, røggas og benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Formylmorpholin er meget udbredt som opløsningsmiddel og ekstraktionsmiddel til aromater. Det bruges som skrubbemiddel til sure gasser. Det anvendes til fremstilling af adeninhydrochlorid mærket med 14C , 4-(trifluormethyl)morpholin, 3-alkyl-2-chlor-5,6-dihydrobenzaldehyd og terphenyldialdehyd. Det spiller en vigtig rolle i afsvovlingen af naturgas, syntetisk gas, røggas og benzin.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4394-85-8
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00006170
InChI nøgle LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
IUPAC navn morpholin-4-carbaldehyd
SMIL C1COCCN1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylmorpholine
Smeltepunkt 20°C to 23°C
Tæthed 1.15
pH 10
Kogepunkt 239°C to 241°C
Flammepunkt 118°C (244°F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 100 g
Beilstein 110293
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.