Få mere at vide
4-Formylbenzoisk Syre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30407098
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30407098 5 g
1 options
Artikelnummer. 30407098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6974105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1571-08-0
Molekylær formel C9H8O3
Mængde 5 g
Synonym Terephthalaldehydic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, 4-Carbomethoxybenzaldehyde, 4-Carboxybenzaldehyde Methyl Ester, 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-formylbenzoate, Methyl Benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl p-Formylbenzoate, Methyl Terephthalaldehydate, NSC 28459, Para(methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-Carbomethoxybenzaldehyde, p-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn Methyl 4-formylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473