Få mere at vide
4-Formylbenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formylbenzenesulfonic Acid |
| CAS | 5363-54-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 O4 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Formylbenzenesulfonic Acid, Benzaldehyde-4-sulfonic Acid, p-Formylbenzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-5H,(H,9,10,11) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-formylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.185 |
| Formel vægt | 185.999 |