missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Formylbenzenesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30407920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407920 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF754725100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Formylbenzenesulfonic Acid
CAS 5363-54-2
Molekylær formel C7 H6 O4 S
Mængde 100 mg
Synonym 4-Formylbenzenesulfonic Acid, Benzaldehyde-4-sulfonic Acid, p-Formylbenzenesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O4S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-5H,(H,9,10,11)
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-formylbenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 186.185
Formel vægt 185.999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.