Få mere at vide
4-Formylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one (4-Formylaminophenazone), Mikromol™
Beskrivelse
4-Formylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one (4-Formylaminophenazone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formylaminophenazone |
| CAS | 1672-58-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Formylaminophenazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Metamizole Sodium Monohydrate Imp. A (EP), Metamizole Imp. A (EP), Formamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)formamide, 4-(Formylamino)antipyrine, 4-Formamidoantipyrine, N-Antipyrinylformamide, NSC 60565, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity A, Metamizole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16) |
| SMIL | CN1N(C(=O)C(=C1C)NC=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)formamide |
| Vis mere |