Få mere at vide
4-Formyl-n-isopropylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| CAS | 13255-50-0 |
| Molekylær formel | C11H13NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-formyl-N-(1-methylethyl)-, Terephthalaldehydamide, N-isopropyl- (8CI), 4-Formyl-N-(1-methylethyl)benzamide, 4-Formyl-N-isopropylbenzamide, N-Isopropyl-4-formylbenzamide, N-Isopropyl-p-formylbenzamide, N-Isopropylterephthalaldehydamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8(2)12-11(14)10-5-3-9(7-13)4-6-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-formyl-N-propan-2-ylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |