Få mere at vide
4-Formyl-N-isopropylbenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Formyl-N-isopropylbenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| CAS | 13255-50-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11H13NO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Isopropyl-4-formylbenzamide, N-Isopropyl-p-formylbenzamide, N-Isopropylterephthalaldehydamide, 4-Formyl-N-(1-methylethyl)benzamide |
| SMIL | CC(C)NC(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Mængde | 25 mg |