Få mere at vide
4-Formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17969144
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17969144 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17969144 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Formyl-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide
CAS 1219828-35-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Formyl-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H19 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Benzamide, 4-formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C24H19N5O2/c1-16-4-9-20(27-23(31)18-7-5-17(15-30)6-8-18)13-22(16)29-24-26-12-10-21(28-24)19-3-2-11-25-14-19/h2-15H,1H3,(H,27,31)(H,26,28,29)
SMIL Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(C=O)cc2)cc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4
IUPAC navn 4-formyl-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 409.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 409.1539 g/mol