Få mere at vide
4-Formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formyl-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide |
| CAS | 1219828-35-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Formyl-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H19 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Benzamide, 4-formyl-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19N5O2/c1-16-4-9-20(27-23(31)18-7-5-17(15-30)6-8-18)13-22(16)29-24-26-12-10-21(28-24)19-3-2-11-25-14-19/h2-15H,1H3,(H,27,31)(H,26,28,29) |
| SMIL | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(C=O)cc2)cc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4 |
| IUPAC navn | 4-formyl-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Vis mere |