missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Formyl Antipyrine, TRC

Artikelnummer. 30403163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403163 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6968505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Formyl Antipyrine
CAS 950-81-2
Molekylær formel C12H12N2O2
Mængde 5 g
Synonym 2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, Antipyraldehyde, 2,3-Dimethyl-4-formyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carboxaldehyde, 4-Antipyrinecarboxaldehyde, 4-Formyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Formyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazoline-5-one, NSC 60408
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
SMIL CN1N(C(=O)C(=C1C)C=O)c2ccccc2
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Formel vægt 216.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.