Få mere at vide
(4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl) methyldihydrogenfosfathydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2 |
| Formel vægt | 265.0351 |