Få mere at vide
4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)5(2)9-7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 167.0582 |