Få mere at vide
4-Formyl-2-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Formyl-2-nitrophenol |
| CAS | 3011-34-5 |
| Molekylær formel | C7H5NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 138267, 3-Nitro-4-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.12 |
| Formel vægt | 167.0219 |