Få mere at vide
4-Formyl-2-methylresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-7(10)3-2-6(4-9)8(5)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| Formel vægt | 152.0473 |