Få mere at vide
4-(Fmoc-amino)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15499597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499597 250 mg 250mg
15479597 1 g 1g
15489597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52828.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 185116-43-2 | C22H17NO4 | 359,381 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185116-43-2
Molekylær formel C22H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 359.381
MDL nummer MFCD00144888
InChI nøgle VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-4-abz-oh, fmoc-paba-oh, n-fmoc-4-aminobenzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, ambotzfaa1645, fmoc-p-aminobenzoic acid, 4-fmoc-amino benzoic acid, chembl46378
PubChem CID 2756082
IUPAC navn 4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)benzoesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=C(C=C4)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Fmoc-amino)benzoic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 7722986
Formel vægt 359.38
Procent renhed 97%