missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Fmoc-3(S)-morpholinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30389774
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30389774 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30389774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF648485500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Fmoc-3(S)-morpholinecarboxylic Acid
CAS 281655-37-6
Molekylær formel C20 H19 N O5
Mængde 500 mg
Synonym (S)-Fmoc-3-carboxymorpholine, (S)-4-N-Fmoc-3-morpholinecarboxylic Acid, (S)-4-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl) morpholine-3-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-12-25-10-9-21(18)20(24)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1COCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
IUPAC navn (3S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 353.37
Formel vægt 353.1263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.