Få mere at vide
4-Flurobenzenesulfinic acid sodium salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Flurobenzenesulfinic acid sodium salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO2S.Na/c7-5-1-3-6(4-2-5)10(8)9;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 181.9814 |