Få mere at vide
4'-Fluorovalerophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Fluorovalerophenone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 180.095 |