Få mere at vide
4-Fluorotoluene-alpha-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorotoluene-alpha-D |
| CAS | 131088-90-9 |
| Molekylær formel | C7 D H6 F |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1-fluoro-4-(methyl-d)- (9 CI, ACI), 1-Fluoro-4-(methyl-d)benzene (ACI), 4-Fluorotoluene-α-d1, 4-Fluorotoluene-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]Cc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(deuteriomethyl)-4-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.135 |
| Formel vægt | 111.0595 g/mol |
| Vis mere |