Få mere at vide
4-fluorothiophenol, TRC
Artikelnummer. 30390082
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30390082 25 g
1 options
Artikelnummer. 30390082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF48955025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Molekylær formel C6H5FS
Mængde 25 g
Synonym Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMIL Fc1ccc(S)cc1
IUPAC navn 4-fluorobenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0096