Få mere at vide
4-Fluorothiophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049095
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049095 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049095 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.170100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-fluorothiophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Fluorothiophenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6H5FS
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl Mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorothiophenol, Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMIL Fc1ccc(S)cc1
IUPAC navn 4-fluorobenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 128,0096 g/mol