Få mere at vide
4-fluorthiophenol, 97%
Artikelnummer. 15730799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15730799 50 g Glasflaske 50g
10580591 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15730799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119650500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-42-6
Molekylær formel C6H5FS
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00004846
InChI nøgle OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
IUPAC navn 4-fluorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1F)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorothiophenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 54g/mL
Flammepunkt 54 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4SH
Brydningsindeks 1,5480 til 1,5500
Mængde 50 g
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske