Få mere at vide
4-fluorthiophenol, 97%
Artikelnummer. 11428227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428227 5 g 5g
11438227 25 g 25g
11448227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17600.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128,164 g/mol
Det bruges til syntese af Bicalutamid, et lægemiddel mod kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af Bicalutamid, et lægemiddel mod kræft.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Holdes væk fra oxidationsmidler og luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-42-6
Molekylær formel C6H5FS
Molekylvægt (g/mol) 128.164
MDL nummer MFCD00004846
InChI nøgle OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
IUPAC navn 4-fluorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1F)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorothiophenol
Tæthed 1.203
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 57°C (135°F)
Lugt Unpleasant
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 7 %
Brydningsindeks 1.55
Mængde 5 g
FN nummer UN3071
Beilstein 1446350
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥98%