Få mere at vide
4-Fluororesorcinol, TRC
Artikelnummer. 30406599
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30406599 2 g
1 options
Product Code. 30406599 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF5959152G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluororesorcinol
CAS 103068-41-3
Molekylær formel C6H5FO2
Mængde 2 g
Synonym 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
SMIL Oc1ccc(F)c(O)c1
IUPAC navn 4-fluorbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 128.1
Formel vægt 128.0274