Få mere at vide
4-Fluororesorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluororesorcinol |
| CAS | 103068-41-3 |
| Molekylær formel | C6H5FO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMIL | Oc1ccc(F)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-fluorbenzen-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.1 |
| Formel vægt | 128.0274 |