Få mere at vide
4-fluorresorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486888
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486888 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15486888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60426.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103068-41-3 | C6H5FO2 | 128,102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluororesorcinol
CAS 103068-41-3
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Molekylær formel C6H5FO2
MDL nummer MFCD03789074
Mængde 500 mg
Synonym 4-fluororesorcinol, 4-fluoro-1,3-benzenediol, 1-fluoro-2,4-dihydroxybenzene, 4-fluoro-1,3-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-fluoro, 2,4-dihydroxyfluorobenzene, 4fluororesorcinol, pubchem22656, 4-fluoroben-zene-1,3-diol
InChI nøgle XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)F
IUPAC navn 4-fluorbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 128.102
PubChem CID 10558640
Formel vægt 128.1
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluororesorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluororesorcinol