Få mere at vide
4-Fluoropiperidinhydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11399969
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399969 250 mg 250mg
11309979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25755.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 57395-89-8 | C5H11ClFN | 139,598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57395-89-8
Molekylær formel C5H11ClFN
Molekylvægt (g/mol) 139.598
MDL nummer MFCD03452786
InChI nøgle IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
PubChem CID 2759158
IUPAC navn 4-fluorpiperidin;hydrochlorid
SMIL C1CNCCC1F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoropiperidine hydrochloride
Smeltepunkt 161 °C til 163 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 139.6
Procent renhed 95%