Få mere at vide
4-fluoroftalsyreanhydrid, 98%
Beskrivelse
4-Fluorphthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af 5-fluor-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindol-1,3-dion ved at reagere med C-pyridin-3-yl-methylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-fluor-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindol-1,3-dion ved at reagere med C-pyridin-3-yl-methylamin.
Opløselighed Opløseligt i
natriumhydroxid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 74 °C til 79 °C |
| Tæthed | 1.5 |
| Kogepunkt | 147 °C til 149 °C (20 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 131281 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i natriumhydroxid. |
| Formel vægt | 166.11 |
| Procent renhed | 98% |