Få mere at vide
4-fluoroftalsyreanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11449287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449287 5 g 5g
11459287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21352.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 319-03-9 | C8H3FO3 | 166,11 g/mol
4-Fluorphthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af 5-fluor-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindol-1,3-dion ved at reagere med C-pyridin-3-yl-methylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluorphthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af
5-fluor-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindol-1,3-dion ved at reagere med C-pyridin-3-yl-methylamin.
Opløselighed Opløseligt i
natriumhydroxid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319-03-9
Molekylær formel C8H3FO3
Molekylvægt (g/mol) 166.11
MDL nummer MFCD00191363
InChI nøgle XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride, 4-fluorophthalic acid anhydride, 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-fluoro-isobenzofuran-1,3-dione
PubChem CID 67572
IUPAC navn 5-fluor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophthalic anhydride
Smeltepunkt 74°C to 79°C
Tæthed 1.5
Kogepunkt 147°C to 149°C (20 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 131281
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in sodium hydroxide.
Formel vægt 166.11
Procent renhed 98%