Få mere at vide
4-fluoroftalsyreanhydrid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439287
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439287 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11439287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21352.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Dette Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific.
Applikationer
4-fluoroftalanhydrid anvendes til fremstilling af 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindol-1,3-dion ved at reagere med C-pyridin-3-ylmethylamin.
Opløselighed
Opløselig i natriumhydroxid.
Bemærk
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophthalic anhydride
CAS 319-03-9
Smeltepunkt 74 °C til 79 °C
Tæthed 1.5
Kogepunkt 147 °C til 149 °C (20 mmHg)
Molekylær formel C8H3FO3
MDL nummer MFCD00191363
Mængde 1 g
Beilstein 131281
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride
Opløselighedsinformation Opløselig i natriumhydroxid.
InChI nøgle XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
IUPAC navn 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 166.11
PubChem CID 67572
Formel vægt 166.11
Procent renhed 98%