Få mere at vide
(4-fluorphenylthio)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404207 1 g 1g
11414207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19658.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332-51-4
Molekylær formel C8H7FO2S
Molekylvægt (g/mol) 186.2
MDL nummer MFCD00219825
InChI nøgle HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)sulfanyleddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Fluorophenylthio)acetic acid
Smeltepunkt 76°C to 79°C
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%