Få mere at vide
4-fluorphenylmagnesiumbromid, 2M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorophenylmagnesium bromide |
| Farve | Ikke udpeget |
| Navn note | 2M-løsning i diethylether |
| CAS min % | 38.22, 57.96 |
| CAS Max % | 42.04, 61.78 |
| Koncentration | 2 til 2,2 M |
| Tæthed | 1.0430g/mL |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | F(C6H4)MgBr |
| Mængde | 800 mL |
| Vis mere |