Få mere at vide
4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10240703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10240703 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
10588093 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10240703 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377231000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 352-13-6 | C6H4BrFMg | 199.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-13-6 , 109-99-9
Molekylær formel C6H4BrFMg
Molekylvægt (g/mol) 199.31
MDL nummer MFCD00009667
InChI nøgle QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
IUPAC navn bromo(4-fluorophenyl)magnesium
SMIL FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Farve Yellow to Brown
Navn note 0.8M Solution in THF
Smeltepunkt 5.0°C
Lineær formel F(C6H6)MgBr
Tæthed 1.0100g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
Formel vægt 199.3
Procent renhed 14 to 17%
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Specifik vægtfylde 1.01
Mængde 100 mL
Flammepunkt −21°C
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.